Learn More
Invitrogen™ Tampon de charge MOPS SDS (20X) NuPAGE™
Fabriqué avec des réactifs de grande pureté et soumis à un contrôle qualité strict.
124.00€ - 916.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de migration
Concentration 20 X
pH 7.7
Forme physique Liquide
Gamme de produits NuPAGE™
Consulter d'autres spécifications
Includes: Tampon de migration NuPAGE MOPS SDS (20X)
Requires: Les tampons sont fournis sous forme de solution concentrée et doivent simplement être dilués avec de l’eau désionisée avant utilisation.
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11589156
Voir les accessoires Afficher les documents
Invitrogen™
NP0001
500 ml
124.00€
500mL
11599156
Voir les accessoires Afficher les documents
Invitrogen™
NP000102
5 L
916.00€
5L
Description
Description
Le tampon de charge NuPAGE MOPS SDS (20X) est formulé pour la migration de protéines sur gels NuPAGE Novex Bis-Tris uniquement. Le tampon de charge NuPAGE™ MOPS SDS est recommandé pour la séparation des protéines de petite dimension et de dimension moyenne.
  • Obtenir des résultats cohérents, pratiques et de haute qualité
  • Les tampons pré-mélangés NuPAGE constituent un moyen pratique de garantir des résultats d’électrophorèse constants et de haute qualité.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Tampon de migration
7.7
NuPAGE™
20 X
Liquide
50 mM MOPS, 50 mM Tris Base, 0.1% SDS, 1 mM EDTA, pH 7.7, 0.01-0.09% N,N-dimethylformamide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Contenu : Tampon de migration NuPAGE™ MOPS SDS (20X)
Stockage : +4°C à 25°C
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Tampon de charge MOPS SDS (20X) NuPAGE™