Learn More
Invitrogen™ Empilements de transfert iBlot™ 2, nitrate de cellulose, mini
Servent à transférer des protéines avec le dispositif de transfert sur gel iBlot
Marque: Invitrogen™ IB23002
154.71 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les empilements de transfert iBlot 2 sont des empilements de consommables dotés de membranes de transfert en nitrate de cellulose intégrées pour le transfert à sec des protéines. Chaque empilement contient une électrode revêtue de cuivre et des tampons de cathode et d’anode appropriés dans la matrice de gel afin de permettre un transfert rapide et fiable des protéines.
- Durée de conservation accrue
- Conditionnement réduit et compact
- Compatibilité totale avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2
- La membrane de nitrate de cellulose (pores de 0,2 μm) de cet empilement est composée de nitrate de cellulose pure à 100 % afin d’assurer un transfert de haute qualité
- La membrane est compatible avec les méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence ou le radiomarquage
- La capacité de liaison protéinique est de 209 μg/cm2
Taille des empilements de transfert
- La taille standard (13 cm x 8,3cm) de cet empilement est utilisée pour tous les midi gels Novex (ou autres types de midi gels), deux mini gels Novex (ou autres types de mini gels) et les gels E-PAGE™ 48 ou 96
- Le format mini (8 x 8 cm) est utilisé pour tous les mini-gels Novex (ou autres types de mini-gels)
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
Spécification
8 cm | |
10 Stacks | |
Nitrocellulose | |
Stocker à température ambiante. | |
iBlot™ | |
Mise au rebut responsable |
8 cm | |
Pile de transfert | |
0,2 μm | |
Mini, 8 cm x 8 cm | |
10 transferts |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2NM280824-01 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | IB23002_LITL18 PROMO,IB23002 |
2NM300924-01 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | IB23002_LITL18 PROMO,IB23002 |
2NM220125-01 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | IB23002_LITL18 PROMO,IB23002 |
2NM041124-01 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | IB23002_LITL18 PROMO,IB23002 |
2NM010125-01 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | IB23002_LITL18 PROMO,IB23002 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30