Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosages de protéines Micro BCA™
Version de 3 composants spéciale de nos réactifs BCA appréciés pour mesurer la concentration protéique totale des solutions protéiques diluées (0,5 à 20 microgrammes / ml).
Marque: Thermo Scientific™ 23235
262.01 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Le dosage protéique Micro BCA Thermo Scientific™ Pierce utilise une forme concentrée de réactifs BCA pour mesurer avec précision les solutions de protéines diluées (0,5 à 20 μg / ml).
Le kit de dosage protéique Micro BCA est une version spécialisée du dosage protéique BCA Pierce populaire permettant de déterminer la concentration en protéines d’échantillons dilués. Le fait de mélanger ensemble les trois réactifs Micro BCA donne une solution de travail qui est suffisamment concentrée pour la mesure des protéines lorsqu’elle est mélangée avec un volume équivalent d’échantillon. Il en résulte un dosage permettant la mesure précise des solutions de protéines de 0,5 à 20 μg/ml. Le dosage est exceptionnellement linéaire et il affiche de très faibles niveaux de variabilité de protéine à protéine.Points clés :
Sensible : détection précise pouvant aller jusqu’à 0,5 μg / ml (2 μg / ml en format microplaque)
Linéarité élevée : la plage de fonctionnement linéaire du BSA est comprise entre 0,5 et 20 μg/ml
Colorimétrique : mesures effectuées à l’aide d’un spectrophotomètre standard ou d’un lecteur de plaques (562 nm)
Compatible : non affecté par les concentrations typiques de la plupart des détergents ioniques et non ioniques
Pratique : protocoles de microplaques et de cuves fournis avec des instructions
Stable : kit stable à température ambiante ; réactif de travail préparé stable pendant 24 heures
Comprend :
Trois réactifs Micro BCA (MA, MB, MC) et 10 ampoules d’albumine standard (2 mg/ml)
Spécification
Suffisant pour : 480 dosages en tubes ou 3 200 dosages sur microplaques • Réactif A Micro BCA (MA), 240 ml • Réactif B Micro BCA (MB), 240 ml • Réactif C Micro BCA (MC), 12 ml, • Ampoules d’étalon d’albumine, 2 mg / ml, 10 x 1 ml Stocker à température ambiante. |
|
Dosage BCA | |
Micro BCA™, Pierce™ | |
Non spécifique à la cible | |
Détection basée sur une solution, absorbance | |
500 ml |
Kit de dosages de protéines Micro BCA Pierce | |
Colorimétrique | |
Test d’analyse quantitative des protéines | |
480 dosages en tube ou 3 200 dosages sur microplaques | |
Spectrophotomètre, lecteur de microplaques |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- SET MICRO BCA PROTEIN ASSAY KIT, 500ML KIT
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Jours
2Heures
18Minutes
28Secondes
11 -
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Offre prolongée - jusqu'au 28 marsCode promotionnel: 24111Expire: 2025-03-28
Jours
2Heures
18Minutes
28Secondes
11Nouvelle offre Économisez maintenant