Lyophilisateurs
Labconco™ Systèmes de lyophilisation à glace sèche
Idéal pour laboratoires ayant des besoins occasionnels de lyophilisation.
Labconco™ Lyophilisateurs de paillasse FreeZone™ de 2.5 l -84°C, modèles 230 V
Les lyophilisateurs de paillasse Freezone de 2,5 l sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons faibles. La conception très compacte est idéale pour les laboratoires dont l’espace au sol est limité. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Les échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
Labconco™ Lyophilisateur FreeZone™ Triad
Le lyophilisateur Labconco™ FreeZone™ Triad est un lyophilisateur trois en un. Pré-congelez et lyophilisez dans des flacons ou sur étagère et bouchez sous vide
Labconco™ Insert de piège en verre pour système CentriVap™
Protège le réservoir à piège à froid et le couvercle CentriVap des produits corrosifs.
Labconco™ Lyophilisateurs à console FreeZone™ 6 L, -84°C, avec plateaux de séchage et bouchage et soupape de purge, modèles 230 V
Les lyophilisateurs à console Freezone 6 L avec plateaux de séchage et bouchage sont conçus pour la lyophilisation d’échantillons modérément chargés à très chargés et le bouchage de flacons sous vide. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
Labconco™ Lyophilisateurs de paillasse FreeZone™ de 2.5 litres -84°C, modèles 230 V
Les lyophilisateurs de paillasse Freezone de 4,5 litres sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons faibles à moyennes. La conception très compacte est idéale pour les laboratoires dont l’espace au sol est limité. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation.
Labconco™ Piège secondaire d’azote liquide
Pour traiter des échantillons présentant des points eutectiques ultra bas lors de la lyophilisation. Le piège secondaire d’azote liquide Labconco™ se connecte en série avec un lyophilisateur et une pompe à vide pour empêcher les contaminants de migrer vers la pompe à vide
Gardner Denver Welch™ Kit 6 Kit adaptateur pour lyophilisateur, kit adaptateur pour concentrateur sous vide et Chemvac, DN 25 KF
Pour pompe à palettes rotative DN 25 KF
BUCHI Étagères Lyovapor L-200 6
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
BUCHI Lyophilisateur Lyovapor™ L-200 Pro Control avec 4 étagères chauffables, collecteur Top 12 - chariot mobile
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
Labconco FreeZone 6L Console Freeze Dryer
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. The console features a front viewing window, interior space for a vacuum pump, and accommodation for a large tray dryer.
BUCHI Lyophilisateur Lyovapor™ L-200 Pro Control avec 4 étagères chauffables - chariot mobile
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
Labconco™ Lyophilisateurs à console FreeZone™ 12 L, -84°C
Les lyophilisateurs à console Freezone™ 12 L sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons moyennes à grandes ou une grande quantité de petits lots de récipients. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
BUCHI Lyophilisateur Lyovapor™ L-200 Pro Control avec 6 étagères chauffables - chariot mobile
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
Labconco™ Lyophilisateurs à console FreeZone™ 6 L -84°C avec plateau de séchage et de bouchage, modèles 230 V
Les lyophilisateurs à console Freezone 6 L avec plateaux de séchage et bouchage sont conçus pour la lyophilisation d’échantillons modérément chargés à très chargés et le bouchage de flacons sous vide. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
BUCHI Portoir pour collecteur Lyovapor L-200 12
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
BUCHI Lyophilisateur Lyovapor™ L-200 Pro Control avec 4 étagères chauffables
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
Labconco™ Lyophilisateurs à console FreeZone™ 12 L, -84°C, avec plateaux de séchage et bouchage et soupape de purge, modèles 230 V
Lyophilisateurs à console Freezone 12 L avec plateaux de séchage et bouchage sont conçus pour la lyophilisation d’échantillons modérément chargés à très chargés et le bouchage de flacons ou de flacons à sérum sous vide. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
Labconco™ Lyophilisateurs à console FreeZone™ 12 L, -84°C, soupape de purge et mini chambre
Les lyophilisateurs à console Freezone™ 12 L sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons moyennes à grandes ou une grande quantité de petits lots de récipients. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
Labconco FreeZone 18L Console Freeze Dryer
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. The console features a front viewing window, interior space for a vacuum pump, and accommodation for a full size tray dryer.
Labconco™ Raccord de communication
Ce raccord de communication est une pièce de rechange pour les lyophilisateurs Labconco™ FreeZone™.
Labconco FreeZone 12L Console Freeze Dryer
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. The console features a front viewing window, interior space for a vacuum pump, and accommodation for a large tray dryer.
BUCHI Portoir pour collecteur Lyovapor L-200 24
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
BUCHI Lyovapor™ L-200
Le Lyovapor L-200 est un lyophilisateur économique et de haute qualité pour les applications standards.
Labconco™ Kit de démarrage pour la détection des points terminaux de End-Zone™
La détection du point final End-Zone élimine les conjectures et garantit la sécheresse de l’échantillon en avertissant lorsque le niveau d’humidité de l’échantillon a atteint le niveau sélectionné par l’utilisateur.À utiliser avec les lyophilisateurs FreeZone™ avec Lyo-Works OS.
BUCHI Étagères Lyovapor L-200 4
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Labconco FreeZone 12L Console Freeze Dryer
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 12 liters of ice before defrosting.
BUCHI Lyophilisateur Lyovapor™ L-200 Pro Control avec 4 étagères chauffables, dessus de collecteur 12
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
BUCHI Lyophilisateur Lyovapor™ L-200 Pro Control avec 6 étagères chauffables, collecteur Top 12 - chariot mobile
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
Labconco™ Lyophilisateurs à console FreeZone™ 6 L -84°C, soupape de purge et mini chambre, modèles 230 V
Les lyophilisateurs Freezone 6 L à console sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons moyennes à grandes ou une grande quantité de petits lots de récipients. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.