Learn More
BUCHI Portoir pour collecteur Lyovapor L-200 12
Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation. Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
15025.00€ - 23535.00€
Spécification
Capacité (métrique) 6 kg
Plage de températures (métrique) -55°C à +30°C
Matériau Acier inoxydable
Software Included Non
Hauteur (impériale) 20,0787 in
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Comprend Pompe à vide Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Pompe à vide Prix Quantité et disponibilité  
17224704
Afficher les documents
BUCHI
11L200IN0102001001
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon Pfeiffer Duo 6
18500.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17204704
Afficher les documents
BUCHI
11L200IN0102000001
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon Aucune pompe à vide
15025.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17214704
Afficher les documents
BUCHI
11L200IN0102000101
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot Aucune pompe à vide
16750.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17234704
Afficher les documents
BUCHI
11L200IN0102001101
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot Pfeiffer Duo 6
20220.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17244704
Afficher les documents
BUCHI
11L200IN0102003001
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon Edwards nXDS6iC
21780.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17254704
Afficher les documents
BUCHI
11L200IN0102003101
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot Edwards nXDS6iC
23535.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-07-2025
Description
  • Lyovapor™ compact L-200
  • Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation.
  • Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
Spécification
Spécification
6 kg
Acier inoxydable
20,0787 in
220/240 V
-55°C à +30°C
Non
23,1496 in
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Portoir pour collecteur Lyovapor L-200 12