Learn More
Labconco FreeZone 6L Console Freeze Dryer
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. The console features a front viewing window, interior space for a vacuum pump, and accommodation for a large tray dryer.
17073.40€ - 61123.72€
Spécification
Type | Console Freeze Dryer |
---|---|
Capacité (métrique) | 6 L |
Type de bouchon | All except North America |
Tension | 230 V |
Code produit | Marque | Comprend | Plage de températures (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Plage de températures (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17920150
|
Labconco
700611090 |
-50°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
17073.40€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17920160
|
Labconco
700611190 |
Purge Valve | -50°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
18686.15€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17910150
|
Labconco
700611290 |
Purge Valve, Mini Chamber | -50°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
21448.16€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17940150
|
Labconco
700612090 |
-50°C | PTFE Coil and Collector Chamber |
18794.93€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17960160
|
Labconco
700611390 |
Purge Valve, Shell Freezer | -50°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
24711.50€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17980140
|
Labconco
700612190 |
Purge Valve | -50°C | PTFE Coil and Collector Chamber |
20398.22€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17990140
|
Labconco
700612290 |
Purge Valve, Mini Chamber | -50°C | PTFE Coil and Collector Chamber |
23164.96€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17950160
|
Labconco
700612390 |
Purge Valve, Shell Freezer | -50°C | PTFE Coil and Collector Chamber |
26418.84€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17911050
|
Labconco
700621090 |
Stoppering Tray Dryer | -50°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
53249.15€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17941050
|
Labconco
700621190 |
Purge Valve, Stoppering Tray Dryer | -50°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
54861.90€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17931050
|
Labconco
700622090 |
Stoppering Tray Dryer | -50°C | PTFE Coil and Collector Chamber |
54970.68€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17921050
|
Labconco
700622190 |
Purge Valve, Stoppering Tray Dryer | -50°C | PTFE Coil and Collector Chamber |
56573.97€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17940190
|
Labconco
710611090 |
-84°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
21632.61€
1 unité |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17970170
|
Labconco
710611190 |
Purge Valve, Console | -84°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
23240.64€
1 unité |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17930150
|
Labconco
710611290 |
Purge Valve, Mini Chamber | -84°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
26002.65€
1 unité |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17970150
|
Labconco
710612090 |
-84°C | PTFE Coil and Collector Chamber |
23335.23€
1 unité |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17960170
|
Labconco
710612190 |
Purge Valve | -84°C | PTFE Coil and Collector Chamber |
24947.98€
1 unité |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17970190
|
Labconco
710612290 |
Purge Valve, Mini Chamber | -84°C | PTFE Coil and Collector Chamber |
27709.99€
1 unité |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17991040
|
Labconco
710621090 |
Stoppering Tray Dryer | -84°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
57808.36€
1 unité |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17951040
|
Labconco
710621190 |
Purge Valve | -84°C | Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
59416.38€
1 unité |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17901050
|
Labconco
710622090 |
Stoppering Tray Dryer | -84°C | PTFE Coil and Collector Chamber |
59510.97€
1 unité |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17911040
|
Labconco
710622190 |
Purge Valve, Stoppering Tray Dryer | -84°C | PTFE Coil and Collector Chamber |
61123.72€
1 unité |
Expédition estimée: 21-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- The upright collector coil holds 6 liters of ice before defrosting
- The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
- Suitable for aqueous samples.
- Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
- Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
- Stay Connected
- View Real-Time Sample Data
- Get Consistent, High Quality Results
- Make Challenging Samples Easy
Spécification
Console Freeze Dryer | |
6 L | |
All except North America | |
230 V |