Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Le Lyovapor L-200 est un lyophilisateur économique et de haute qualité pour les applications standards.
14760.00€ - 23665.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 6 kg |
---|---|
Capacité (impériale) | 13,2 lb |
Plage de températures (métrique) | -55°C à +30°C |
Matériau | Acier inoxydable |
Hauteur (impériale) | 20,1 in |
Code produit | Marque | Comprend | Nbre d’étagères | Pompe à vide | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Nbre d’étagères | Pompe à vide | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17284714
|
BUCHI
11L200IN1422000001 |
Collecteur de chambre de séchage | 4 | s/o |
14760.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17204734
|
BUCHI
11L200IN1622000001 |
Collecteur de chambre de séchage | 6 | s/o |
15630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17234724
|
BUCHI
11L200IN1422003101 |
Chariot mobile, pompe à vide, collecteur de chambre de séchage | 4 | Edwards nXDS6iC | |||||
17254734
|
BUCHI
11L200IN1622003101 |
Chariot mobile, pompe à vide, collecteur de chambre de séchage | 6 | Edwards nXDS6iC |
23665.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17224724
|
BUCHI
11L200IN1422003001 |
Pompe à vide, collecteur de chambre de séchage | 4 | Edwards nXDS6iC |
21150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17244734
|
BUCHI
11L200IN1622003001 |
Pompe à vide, collecteur de chambre de séchage | 6 | Edwards nXDS6iC |
22025.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17214724
|
BUCHI
11L200IN1422001101 |
Chariot mobile, pompe à vide, collecteur de chambre de séchage | 4 | Pfeiffer Duo 6 |
19655.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17234734
|
BUCHI
11L200IN1622001101 |
Chariot mobile, pompe à vide, collecteur de chambre de séchage | 6 | Pfeiffer Duo 6 |
20505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17204724
|
BUCHI
11L200IN1422001001 |
Pompe à vide, collecteur de chambre de séchage | 4 | Pfeiffer Duo 6 |
18020.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17224734
|
BUCHI
11L200IN1622001001 |
Pompe à vide, collecteur de chambre de séchage | 6 | Pfeiffer Duo 6 |
18910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Chambre de dessiccation: 6 étagères et Manifold 12
- Contrôle de pression: Contrôle de vide avancé
- Capteur T échantillon: Sans
- Logiciel: Sans
- Pompe à vide: Edwards nXDS6iC
- Chariot: Chariot mobile spécifique
Spécification
6 kg | |
-55°C à +30°C | |
20,1 in | |
240 V |
13,2 lb | |
Acier inoxydable | |
23,15 in |