Learn More
Labconco™ Lyophilisateur FreeZone™ Triad
Le lyophilisateur Labconco™ FreeZone™ Triad est un lyophilisateur trois en un. Pré-congelez et lyophilisez dans des flacons ou sur étagère et bouchez sous vide
Marque: Labconco™ 794001030
26294.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Une étagère de traitement, une sonde pour surveiller la température de l’échantillon dans la chambre et quatre soupapes en néoprène avec boutons en plastique moulé
Requires : pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, pression limite de 0,002 mBar, raccord pour tuyau à vide de 0,75 po de dia. int. et verrerie de lyophilisation s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac
Description
Le lyophilisateur Labconco™ FreeZone™ Triad est un lyophilisateur trois en un.Pré-congelez et lyophilisez dans des flacons ou sur étagère et bouchez sous vide
- Plateau de séchage et de bouchage et lyophilisation d’échantillons avec quatre soupapes pour échantillons
- Des échantillons pour deux types de lyophilisation peuvent être traités simultanément
- La chambre congèle au préalable les échantillons, éliminant ainsi le besoin d’un congélateur et d’un transfert de produit séparés
- La bobine du collecteur en acier inox vertical élimine 1,84 l d’eau par 24 heures et peut contenir jusqu’à 2,5 l de glace avant le dégivrage
- Deux compresseurs frigorifiques sans HCFC / CFC 0,33 hp refroidissent le collecteur à -85°C (-121°F) ; conviennent aux échantillons de solutions aqueuses ou d’acétonitrile dilué et fonctionnent en association avec un système de chauffage de 1000 W pour refroidir et chauffer le milieu liquide circulant dans les canaux de l’étagère. Ne pas utiliser avec des échantillons contenant du méthanol ou de l’éthanol
- Les étagères à température contrôlée vont de -55 à 50°C (-67 à 122°F) et atteignent un maximum de -75°C (-103°F) pendant la pré-congélation
- Les étagères permettent un bouchage pneumatique avec une membrane, éliminant ainsi tout besoin en gaz comprimé
- Le système d’exploitation Lyo-Works™ permet d’afficher en temps réel la température du collecteur et le niveau de vide sur l’écran tactile couleur 5 pouces
- Étagère de traitement : 12,4 x 14,5in 31,5 x 36,8cm
- L’espacement entre l’étagère et le haut de la chambre peut accueillir des récipients avec des bouchons allant jusqu’à 148 mm de hauteur
- Une sonde pour surveiller la température de l’échantillon dans la chambre
- Capteur de vide Pirani
- Contrôle la température jusqu’à ±1°C du point de consigne
- Mémoire pour stocker 30 programmes avec 16 segments chacun
- Affichage en temps réel de la température du collecteur et du niveau de vide
- Boutons de démarrage manuel pour le contrôle de la température du collecteur et de l’étagère et le retrait sous vide
- L’enregistrement des données stocke et affiche les données sous forme de tableau ou de graphique et peut être exporté via une clé USB ou Ethernet
- Les réglages incluent la langue (anglais, espagnol, français, allemand ou italien), l’heure, la température et le vide (mbar, Torr ou Pa)
- Alerte d’entretien de la pompe à vide
- Verrouillage de sécurité
- Bouton de contrôle de bouchage, bouton de commande de purge du vide et orifice de remplissage de gaz stérile ou inerte fourni par l’utilisateur, d’un dia. ext. de 1/8 po.
- Les soupapes en néoprène avec boutons et raccords en plastique moulés peuvent accueillir des adaptateurs pour flacons de 10,5 po et 0,75 po
- Prise électrique pour la pompe à vide
- Dégivrage par gaz chaud avec bac de vidange en acier inox, tuyau de vidange en silicone et arrêt automatique à 60°C (140°F)
- Vanne de commande de vide
- Soupape casse-vide
- Extérieur en acier inox et en acier recouvert de poudre
- Porte en acrylique transparente avec joint en silicone et verrou
- Inclut en option des configurations de prises électriques spécifiques à la région
Informations sur la commande
Requis pour le fonctionnement (non inclus) : pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, pression limite de 0,002 mBar, raccord pour tuyau à vide de 0,75 po de dia. int. et verrerie de lyophilisation s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac
Compliance
Normes UL 61010-1 (modèles 230 V, 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 230 V, 60 Hz) et marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Prestations de service
1 an
Spécification
Lyophilisateur / Lyophiliseur | |
1 | |
–121°F | |
4 | |
Système de lyophilisation, lyophilisation | |
Une étagère de traitement, une sonde pour surveiller la température de l’échantillon dans la chambre et quatre soupapes en néoprène avec boutons en plastique moulé, prise Schuko | |
74,9 cm | |
71,9 cm | |
70,4 cm | |
74,9 cm | |
Schuko | |
230 V/50 Hz | |
440 lb |
2,5 L (avant le dégivrage) | |
-85°C | |
Acier | |
UL, CSA/CAN, CE | |
Accessoires FreeZone, chariot FreeZone, flacons Fast-Freeze | |
29,5 in | |
28,3 in | |
27,7 in | |
29,5 in | |
12 A | |
230 V | |
50 Hz | |
199,6 kg |