Learn More
BUCHI Lyophilisateur Lyovapor™ L-200 Pro Control avec 4 étagères chauffables, collecteur Top 12 - chariot mobile
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
24110.00€ - 37015.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 6 kg |
---|---|
Plage de températures (métrique) | -55°C à +30°C |
Réfrigérant | R507 sans CFC |
Modèle | Lyovapor™ L-200 Pro Control |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Pompe à vide | Types de capteur | Software Included | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Pompe à vide | Types de capteur | Software Included | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17244784
|
BUCHI
11L200PH2422113101 |
Edwards nXDS6iC | max. | Oui |
37015.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17284774
|
BUCHI
11L200PH2422103101 |
Edwards nXDS6iC | max. | Non |
31530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17224774
|
BUCHI
11L200PH2422013101 |
Edwards nXDS6iC | Néant | Oui |
36185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17264764
|
BUCHI
11L200PH2422003101 |
Edwards nXDS6iC | Néant | Non |
30680.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17224784
|
BUCHI
11L200PH2422111101 |
Pfeiffer Duo 6 | max. | Oui |
33555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17264774
|
BUCHI
11L200PH2422101101 |
Pfeiffer Duo 6 | max. | Non |
28205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17204774
|
BUCHI
11L200PH2422011101 |
Pfeiffer Duo 6 | Néant | Oui |
32760.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17244764
|
BUCHI
11L200PH2422001101 |
Pfeiffer Duo 6 | Néant | Non |
27380.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17204784
|
BUCHI
11L200PH2422110101 |
Non inclus | max. | Oui |
30295.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17244774
|
BUCHI
11L200PH2422100101 |
Non inclus | max. | Non |
24935.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17284764
|
BUCHI
11L200PH2422010101 |
Non inclus | Néant | Oui |
29500.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17224764
|
BUCHI
11L200PH2422000101 |
Non inclus | Néant | Non |
24110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- High-quality freeze drying (55°C, 6 kg) with a high level of automation
- Intuitive interface allows all process parameters to be viewed at a glance
- A modular drying chamber is adaptable to fit application needs
- Easy access to connection valves, sensors, and vacuum pumps
- Mobile trolley allows for convenient placement next to the lab bench
Characteristics
- Temperature difference can be used with optional product temperature sensors for endpoint determination
- Sample protective state reduces pressure and stops heating if sample temperature rises above set parameters
- Flexible drying chambers with adjustable shelf distances
- An additional interface can be added and placed outside the fume hood to control the process outside
- Comprehensive services are available for application support, training, preventative maintenance, and IQ/OQ documentation
Infinite Control™
- Easy operation and handling of methods
- Data recording and customized reporting
- Real time process schematic and diagram
- Save precious samples with the sample protective state
- Access process parameters on any device with convenient push notifications
Spécification
6 kg | |
R507 sans CFC | |
Acier inoxydable | |
Infinite-Control™ | |
58,5 x 46 x 51 cm | |
10 A (ergot) | |
50 Hz | |
75 kg |
-55°C à +30°C | |
Lyovapor™ L-200 Pro Control | |
4 étagères pouvant chauffer, dessus du collecteur 12 | |
Lyophilisation, sublimation | |
IP 20 | |
220/240 V | |
1,8 kW (max) |