Learn More
Labconco FreeZone 18L Console Freeze Dryer
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. The console features a front viewing window, interior space for a vacuum pump, and accommodation for a full size tray dryer.
30074.73€ - 69556.38€
Spécification
Type | Console Freeze Dryer |
---|---|
Capacité (métrique) | 18 L |
Plage de températures (métrique) | -50°C |
Type de bouchon | All except North America |
Tension | 230 V |
Code produit | Marque | Matériau | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17940140
|
Labconco
701811090 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | Purge Valve, Stoppering Tray Dryer |
30074.73€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17950140
|
Labconco
701811190 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | Purge Valve, Console |
31687.48€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17910170
|
Labconco
701811290 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | Purge Valve, Mini Chamber, Console Dryer |
34444.76€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17970140
|
Labconco
701812090 |
PTFE Coil and Collector Chamber | Console |
31786.80€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17920170
|
Labconco
701812190 |
PTFE Coil and Collector Chamber | Purge Valve |
33380.63€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17920190
|
Labconco
701812290 |
PTFE Coil and Collector Chamber | Purge Valve, Mini Chamber |
36152.10€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17941040
|
Labconco
701821090 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | Console Dryer |
66250.47€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17901060
|
Labconco
701821190 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | Dryer, Purge Valve |
67863.22€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17961050
|
Labconco
701822090 |
PTFE Coil and Collector Chamber | Stoppering Tray Dryer |
67962.54€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17991050
|
Labconco
701822190 |
PTFE Coil and Collector Chamber | Purge Valve, Stoppering Tray Dryer |
69556.38€
1 unité |
Expédition estimée: 07-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Stainless steel or PTFE coil holds 18 liters of ice before defrosting.
- The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
- Includes a stoppering tray dryer with heated and cooled shelves, vacuum release valve control, stoppering knob and more.
- Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
- Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
- Stay Connected
- View Real-Time Sample Data
- Get Consistent, High Quality Results
- Make Challenging Samples Easy
Spécification
Console Freeze Dryer | |
-50°C | |
230 V |
18 L | |
All except North America |