Produits pour chromatographie sur couche mince
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™, UV254
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™, UV254, sont disponibles dans différentes tailles.
DWK Life Sciences Cuves de développement CCM rectangulaires Kimble™ Kontes™
Cuves en verre moulé pour le développement de plaques CCM de toutes tailles jusqu’à 20 x 20 cm
Macherey-Nagel™ Plaques CCMHP en verre RP-18 W/UV254
Conçues pour une utilisation en CCMHP. Les plaques CCMHP en verre Macherey-Nagel™ RP-18 W/UV254 ont une couche de nano silice modifiée avec un indicateur fluorescent pour les UV à ondes courtes (254 nm). Elle est mouillable à l’eau, résistante aux acides et stable à un pH de 2–10.
Macherey-Nagel™ Vaporisateur de laboratoire en verre
Utilisé comme accessoire dans les applications de chromatographie en couche mince. Le pulvérisateur de laboratoire en verre Macherey-Nagel™ comprend un flacon conique de 100 ml en verre transparent avec ensemble de bouchon de pulvérisateur et ampoule/tubulure en caoutchouc.
DWK Life Sciences Pièces de rechange Kimble™ Kontes™ pour appareil d’équilibrage TLC
À utiliser avec la cuve de développement rectangulaire Kontes™ (K416190-4900)
Macherey-Nagel™ Chambre de développement simultané TLC
Développez simultanément plusieurs plaques de CCM. Les chambres de développement simultanées de CCM sont équipées d’un choix de chambres pour 2 ou 5 plaques.
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™ sont disponibles dans différentes tailles.
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur feuilles de polyester Polygram™
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles de polyester Polygram™ sont disponibles dans différentes tailles. Sélectionnez un indicateur fluorescent et choisissez parmi les différents formats.
Macherey-Nagel™ Feuilles d’aluminium Nano-SIL NH2 ALUGRAM™
Conçues pour une utilisation en chromatographie sur couche mince haute performance (CCMHP). Les feuilles d’aluminium Macherey-Nagel™ Nano-SIL NH2 ALUGRAM™ comprennent des couches de silice modifiée à l’aminopropyle et un indicateur fluorescent aux UV à ondes courtes (254 nm).
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur plaques de verre
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur plaques de verre sont disponibles dans différentes tailles de plaque et épaisseurs de couche. Sélectionnez un indicateur fluorescent et choisissez parmi les différents formats.
Kimble Chase™ Tubes capillaires en verre borosilicaté Drummond Microcaps
Tubes capillaires en verre borosilicaté Kimble Chase Drummond Microcaps, capacité :0,5 ul, longueur :32 mm ; Quantité :100/boîte
DWK Life Sciences Cuves de développement CCM cylindriques Kimble™ Kontes™
Cuves cylindriques en verre pour le développement de plaques de 5 x 10 cm (2 x 3,9 po. ) et 5 x 20 cm (2 x 7,9 po.)
J.T. Baker Baker-flex™, Gel de silice IB2-F, J.T.Baker™
Plaque de chromatographie flexible
Macherey-Nagel™ Feuilles d'aluminium ALUGRAM™ Alox N/UV254
Conçues pour une utilisation en chromatographie sur couche mince. Feuilles d'aluminium Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Alox N/UV254 Feuilles d’aluminium avec couches d'oxyde d'aluminium avec indicateur fluorescent à ondes UV courtes (254 nm). L’activation des couches avant utilisation est recommandée.
Macherey-Nagel™ Couches de silice non modifiées CCMHP Nano-SIL sur plaques en verre
Séparez les mélanges avec des séparations nettes, des temps de développement courts et de courtes distances de migration. Les couches de silice nano-SIL non modifiées CCMHP sur plaques en verre ont une sensibilité de détection accrue par rapport aux plaques SIL G.
DWK Life Sciences Vaporisateurs de réactifs Kimble™ Kontes™ à filetage rodé
Pour une pulvérisation uniforme des réactifs de visualisation pour la TLC et la chromatographie sur papier ; à utiliser avec tous les réactifs de TLC standard et la plupart des liquides corrosifs
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254
Améliore l’efficacité de la séparation et maximise la résolution pendant la CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254, sont disponibles en plaques de verre avec un système de liant optimisé et un indicateur UV.
Macherey-Nagel™ Phase de silice modifiée Alugram™ RP-18 W/UV254
Pour une utilisation en CCMHP en phase normale ou inverse. La phase de silice modifiée Macherey-Nagel™ Alugram™ RP-18 W/UV254 est composée de feuilles d'aluminium revêtues de couches mouillables de nano silice modifiée qui peuvent être développées avec des solvants organiques et organiques/aqueux et des éluants purement aqueux.
Macherey-Nagel™ Couches de silice Xtra SIL G sur feuilles d’aluminium UV254 Alugram™
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice Xtra SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™, UV254, sont disponibles dans différentes tailles.
Macherey-Nagel™ Kit micro CCM pour débutants
Kit d’introduction CCM pour débutants, éducation scientifique et développement de méthode
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram CEL 300
TLC polyester sheets with native fibrous cellulose. Fiber length (95 %) 2–20 μm, average degree of polymerization 400–500, specific surface acc. to Blaine 15000 cm2/g; ≤ 20 ppm Fe, 6 ppm Cu, 7 ppm P; dichloromethane extract ≤ 0.25 %; residue on ignition at 850 °C ≤ 1500 ppm.
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram SIL G/UV
Feuilles en PE SIL G Macherey-Nagel, Dimensions :40 x 20 cm, taille des pores :60 A, Volume des pores :0,75 ml/g, Quantité :Boîte de 25, Épaisseur :0,2 mm
Macherey-Nagel™ Feuilles d’aluminium ALUGRAM™ Xtra SIL G
Stable dans presque tous les solvants organiques et dans les éluants purement aqueux. Les feuilles d’aluminium Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Xtra SIL G sont des couches de silice standard non modifiées sur l’aluminium pour une utilisation dans la CCM. Bénéficiez d’une mouillabilité exceptionnelle et de propriétés de coupe améliorées.