Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque de verre Nano-Adamant
184.00€ - 432.00€
Spécification
Granulométrie | 2 à 10 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Type | Plaque en verre |
Volume des pores | 0,75 ml/g |
Surface spécifique | ∼500 m2/g |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10111952
|
Macherey-Nagel™
821140 |
10 x 10 cm |
184.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10040392
|
Macherey-Nagel™
821150 |
10 x 20 cm |
432.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
2 à 10 μm | |
Plaque en verre | |
∼500 m2/g |
60 Å | |
0,75 ml/g | |
0,20 mm |