Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque CCM Durasil-25/UV254
154.96€ - 344.42€
Spécification
Matériau | Durasil-25 |
---|---|
Granulométrie | 5 à 17 μm |
Porosité | 60 Å |
Type | Plaque TLC |
Indicateur fluorescent | UV254 |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10400712
|
Macherey-Nagel™
812007 |
10 x 20 cm | 50/boîte |
231.92€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10058690
|
Macherey-Nagel™
812008 |
20 x 20 cm | 25/boîte |
192.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12887811
|
Macherey-Nagel™
812005.200 |
5 x 10 cm | 200/boîte |
344.42€
200 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10296181
|
Macherey-Nagel™
812006 |
5 x 20 cm | 100/boîte |
243.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10334601
|
Macherey-Nagel™
812005 |
5 x 10 cm | 50/boîte |
154.96€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Plaque CCM prête à l'emploi• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque silice standard
• Gel de silice 60, surface spécifique 500m2/g, porosité moyenne 60 Å, volume spécifique des pores 75mL/g, granulométrie 5 à 17μm
• G = avec plâtre
• N = sans plâtre
• HR = ultra-pur
• Plaque CCM
• Support Durasil™
• Support en verre avec nouveau liant pour la silice
• Il en résulte une couche très dure, aux qualités chromatographiques inégalées, résistante à l'eau et réagissant parfaitement au mouillage
• Les méthodes impliquant la dérivatisation des échantillons sont utilisables sans restriction.
Spécification
Durasil-25 | |
60 Å | |
UV254 | |
∼500 m2/g |
5 à 17 μm | |
Plaque TLC | |
0,75 ml/g | |
0,25 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Plaque CCM Durasil-25/UV254