Läs mer
Läs mer
Macherey-Nagel™ Plaques en verre de silice
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Dimensions (L x l):
10 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
50 pièces
Beskrivning
TLC/HPTLC glass plates coated with a partial octadecyl (C18, ODS) modification, wettable with water.
Specifikationer
Specifikationer
| Matière absorbante | Silice |
| Matériau | Nano silicone |
| Granulométrie | 2 à 10 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 50 |
| Type | Plaque en verre |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Surface spécifique | 500 m2/g |
| Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering