Learn More
Kimble Chase™ Tubes capillaires en verre borosilicaté Drummond Microcaps
Code produit. p-8007276
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 μl
1 μl
25 μl
50 μl
Longueur (métrique):
32 mm
65 mm
100 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 13065803
Marque: Kimble Chase™ 7645000000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes capillaires en verre borosilicaté Kimble Chase Drummond Microcaps, capacité : 0,5 ul, longueur : 32 mm, Quantité : 100/boîte
Tubes capillaires en verre borosilicaté Kimble Chase Drummond Microcaps, capacité : 0,5 ul, longueur : 32 mm, Quantité : 100/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 0,5 μl
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 100/boîte
Type Tube capillaire
Longueur (métrique) 32 mm