Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice non modifiées CCMHP Nano-SIL sur plaques en verre
Séparez les mélanges avec des séparations nettes, des temps de développement courts et de courtes distances de migration. Les couches de silice nano-SIL non modifiées CCMHP sur plaques en verre ont une sensibilité de détection accrue par rapport aux plaques SIL G.
176.00€ - 440.00€
Spécification
Matériau | Silice 60 |
---|---|
Granulométrie | 2 à 10 μm |
Porosité | 60 Å |
Type | Plaque en verre |
Volume des pores | 0,75 ml/g |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Épaisseur (métrique) | Indicateur fluorescent | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Épaisseur (métrique) | Indicateur fluorescent | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10154991
|
Macherey-Nagel™
811011 |
5 x 5 cm | 0,20 mm | Aucun |
241.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10746322
|
Macherey-Nagel™
811012 |
10 x 10 cm | 0,20 mm | Aucun |
184.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10368451
|
Macherey-Nagel™
811021 |
5 x 5 cm | 0,20 mm | UV254 |
241.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10328501
|
Macherey-Nagel™
811022 |
10 x 10 cm | 0,20 mm | UV254 |
184.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11814031
|
Macherey-Nagel™
811023 |
10 x 20 cm | 0,20 mm | UV254 |
440.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11804031
|
Macherey-Nagel™
811013 |
10 x 20 cm | 0,20 mm | Aucun |
440.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12780053
|
Macherey-Nagel™
811022 |
10 x 10 cm | 0,20 mm | UV254 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Nano silice 60, surface spécifique (BET) ∼500 m2/g, taille moyenne des pores de 60 Å, volume spécifique des pores de 0,75 ml/g, granulométrie de 2–10 μm
- Indicateur : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
- Liant : produit hautement polymérique, stable dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Spécification
Silice 60 | |
60 Å | |
0,75 ml/g | |
0,20 mm |
2 à 10 μm | |
Plaque en verre | |
∼500 m2/g |