Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur feuilles de polyester Polygram™
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles de polyester Polygram™ sont disponibles dans différentes tailles. Sélectionnez un indicateur fluorescent et choisissez parmi les différents formats.
70.50€ - 271.00€
Spécification
Porosité | 60 Å |
---|---|
Type | Feuille de polyester |
Indicateur fluorescent | UV254 |
Volume des pores | 0,75 ml/g |
Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10441193
|
Macherey-Nagel™
805023 |
20 x 20 cm |
223.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10364501
|
Macherey-Nagel™
805021 |
4 x 8 cm |
70.50€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10515751
|
Macherey-Nagel™
805017 |
500 x 20 cm |
144.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10640493
|
Macherey-Nagel™
805022 |
5 x 20 cm |
104.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12864491
|
Macherey-Nagel™
805901 |
25 x 75 mm |
152.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10516721
|
Macherey-Nagel™
805024 |
40 x 20 cm |
271.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles de polyester Polygram™ sont disponibles dans différentes tailles. Sélectionnez un indicateur fluorescent et choisissez parmi les différents formats.
Feuilles de polyester Polygram™ pour CCM- Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
- Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
- Silice 60
- Surface spécifique (BET) ∼ 500 m2/g
- Taille des pores moyenne de 60 Å
- Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
- Granulométrie de 5 – 17 μm
- Qualité standard
- Pour plaques analytique de 0,25 mm
- Pour plaques préparatives de 0,5 et 1 mm
- Pour les couches préparatives de 2 mm, un matériau légèrement plus grossier est utilisé
- Silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
- Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
- Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Spécification
60 Å | |
UV254 | |
0,2 mm |
Feuille de polyester | |
0,75 ml/g |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.