Centrifugeuses de paillasse
Eppendorf™ MiniSpin™/MiniSpin™ plus
Fisherbrand™ Centrifugeuse d’agitation de miniplaques Fisher Scientific™
Spécialement conçue pour une centrifugation rapide et facile des échantillons sur plaques PCR ou microplaques
Fisherbrand™ Centrifugeuse Midi
La centrifugeuse Midi Fisherbrand est idéale pour les protocoles nécessitant une centrifugation rapide avec une FCR élevée. Elle convient parfaitement aux séparations cellulaires par micro-filtres, aux PCR, aux applications cliniques et aux protocoles HPLC. Inclut deux rotors : rotor standard à 12 emplacements avec couvercle et rotor à huit emplacements pour quatre barrettes de tubes de 0,2 ml ou 32 tubes individuels.
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytofunnel™ Starter Kit
Accessory Starter Kit for the Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifuge. (Centrifuge is sold separately, Cat. No. A78300003)
Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
La Centrifuge 5810/5810 R d’Eppendorf est la centrifugeuse idéale au quotidien pour les laboratoires ayant un débit moyen. Elle présente un encombrement extrêmement compact tout en étant véritablement polyvalente, car elle peut prendre en charge à la fois des formats de tubes et de plaques.
Thermo Scientific™ Petite centrifugeuse de paillasse Medifuge™
Effectuez des séparations de routine aussi bien dans le domaine clinique que des sciences de la vie grâce à cette centrifugeuse compacte et au rotor Thermo Scientific™ DualSpin™ unique présentant une conception hybride 2-en-1.
Fisherbrand™ Packs centrifugeuses de paillasse GT2
La centrifugeuse de paillasse Fisherbrand™ GT2 de taille moyenne offre vitesse et polyvalence, atteignant 4238 x g pour des séparations rapides et efficaces
Thermo Scientific™ Petite centrifugeuse de paillasse Sorvall™ ST 8
La petite centrifugeuse de paillasse Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8, compacte et innovante, répond aux besoins des protocoles spatiaux, cliniques et de la recherche.
Fisherbrand™ GT1 Packs de centrifugeuse pour paillasse
Taille compacte et système polyvalent. Capacité totale de centrifugation de 580 ml, avec un faible encombrement sur la paillasse
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse compacte
Utilisez cette centrifugeuse compacte dans tout laboratoire n’offrant que peu d’espace. Les centrifugeuses compactes Sigma™ figurent parmi les centrifugeuses à rotor libre les plus compactes du monde et sont équipées de nombreuses options de godets couvrant les tubes classiques. Idéales pour les échantillons petits à moyens.
Eppendorf™ Centrifuge 5804/5804 R
La Centrifuge 5804/5804 R à haute vitesse d’Eppendorf est une centrifugeuse de capacité intermédiaire destinée à des applications moléculaires dans des tubes jusqu’à 250 mL. Remarquablement polyvalente, elle peut recevoir des rotors libres et des rotors angulaires, ainsi que des plaques deepwell.
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse de table 2-7
Utilisée dans les secteurs de la biotechnologie, la pharmacie, la médecine, l’analyse environnementale et dans d’autres industries. La centrifugeuse de table Sigma Laborzentrifugen 2-7 constitue un produit puissant, durable et économe en énergie.
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH
La gamme des centrifugeuses Eppendorf 5702 polyvalentes à faible vitesse a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des laboratoires de recherche clinique et de culture cellulaire ayant un débit moyen. Extrêmement silencieuses et très compactes, elles s’intègrent facilement aux paillasses.
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuses réfrigérées
Utilisez ces centrifugeuses pour un large éventail d’applications. Les centrifugeuses réfrigérées Sigma™ offrent un fonctionnement facile et pratique.
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse 6-16S
Adaptée à un fonctionnement à basse vitesse (par ex., pour la centrifugation des cellules). La centrifugeuse Sigma Laborzentrifugen 6-16S est compatible avec divers rotors libres et à angle fixe.
Labnet™ Mini-centrifugeuse Prism™
Une centrifugeuse compacte et économique permettant à chaque poste de travail d’être équipé d’une centrifugeuse personnelle. Les mini centrifugeuses Labnet™ Prism™ conviennent à une large gamme de séparations en biologie moléculaire et centrifugations rapides.
Hettich Lab Technology™ Centrifugeuse Microlitre
The Microlitre Centrifuge can process very small samples at very high speeds. The powerful, maintenance free motors achieve high RCF values for best sample results. Reliable and steady temperature control, quick pre-cool and stand-by cooling functions maintain a constant sample temperature.
Thermo Scientific™ Pack centrifugeuse ST8R pour culture cellulaire
Répond aux besoins des protocoles cliniques et de recherche.
Corning™ Centrifugeuses compactes LSE™
Les centrifugeuses compactes Corning™ LSE™ sont peu encombrantes et idéales pour une utilisation dans les laboratoires de sciences de la vie et de recherche industrielle.
Hettich Lab Technology™ Centrifugeuse de paillasse Universal 320
Une centrifugeuse compacte, polyvalente et indispensable à usage général offrant d’excellentes performances et une gamme complète d’accessoires pour effectuer pratiquement toutes les tâches de centrifugation, notamment de plaques, tubes sanguins, culture cellulaire, Microliter et cytologie.
Sigma Laborzentrifugen™ Microcentrifugeuses
Utilisez cette microcentrifugeuse pour une grande variété d’applications. Les microcentrifugeuses Sigma™ sont fines, compactes et existent en version réfrigérée et non réfrigérée. Les modèles compacts à faible entretien sont dotés de gros boutons de fonction et d’un affichage épuré pour un fonctionnement simple et pratique.
Ohaus™ Centrifugeuse multifonctions Frontier™ série 5000
Centrifugeuse multifonctions fiable et compacte, idéale pour une variété d’applications d’usage général en laboratoire.
Hettich™ Centrifugeuse ROTANTA 460R
La technologie de laboratoire avancée contribue de façon significative à la réduction des temps de traitement. Les centrifugeuses ROTANTA sont idéales pour le traitement des échantillons dans les cliniques et laboratoires.
Thermo Scientific™ Gamme de centrifugeuses de paillasse de petite taille SL 8
Assurez des performances grande capacité dans un design compact grâce à une interface simple et intelligente et une souplesse pour prendre en charge aussi bien les applications cliniques que celles de la recherche.
Hettich Lab Technology™ Centrifugeuse manuelle
La centrifugeuse manuelle adaptable se fixe à n’importe quelle paillasse et ne nécessite pas d’électricité.
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse thermostatée 2-16KHL
Adaptée à un fonctionnement à basse vitesse (par ex., pour la sédimentation des cellules). La centrifugeuse thermostatée Sigma Laborzentrifugen 2-16KHL est compatible avec divers rotors libres et angulaires.
Ohaus™ Microcentrifugeuse Frontier™ série 5000
Micro-centrifugeuse de paillasse fiable, idéale pour les applications de laboratoire à haute vitesse.
Hettich™ Centrifugeuse ROTINA 420
Bien équipé pour toutes les applications de centrifugation. Les centrifugeuses ROTINA 420 sont idéales pour les applications en chimie clinique, en biotechnologie et dans les installations de recherche en sciences de la vie.
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
Uniques en leur genre, les Centrifuge 5430 et 5430 R allient le faible encombrement des microcentrifugeuses à une grande polyvalence. Extrêmement compactes, elles peuvent recevoir des rotors pour microplaques et des tubes coniques de 15/50 mL ainsi que des tubes Eppendorf et des barrettes PCR.