Learn More
Thermo Scientific™ Pack centrifugeuse ST8R pour culture cellulaire
Répond aux besoins des protocoles cliniques et de recherche.
Marque:  Thermo Scientific™ 50144426
8831.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15247589
  • 10653.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Sorvall ST8R, 230 V (réf. du fabricant : 75007204) ; Rotor TX-150 (réf. du fabricant : 75005701) ; Godet rond TX-150 (ensemble de 4) (réf. du fabricant : 75005702) ; Couvercles étanches (ensemble de 4) (réf. du fabricant : 75005707) ; Adaptateurs coniques évasés et non évasés 50 ml (ensemble de 4) (réf. du fabricant : 75005736) ; Adaptateurs coniques 15 ml (ensemble de 4) (réf. du fabricant : 75005737)
Description
Description
Fournit une capacité exceptionnelle dans un design compact avec une interface simple, intelligente et la souplesse nécessaire pour soutenir de nombreuses applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pack centrifugeuse ST8R pour culture cellulaire
Sorvall ST8R, 230 V (réf. du fabricant : 75007204) ; Rotor TX-150 (réf. du fabricant : 75005701) ; Godet rond TX-150 (ensemble de 4) (réf. du fabricant : 75005702) ; Couvercles étanches (ensemble de 4) (réf. du fabricant : 75005707) ; Adaptateurs coniques évasés et non évasés 50 ml (ensemble de 4) (réf. du fabricant : 75005736) ; Adaptateurs coniques 15 ml (ensemble de 4) (réf. du fabricant : 75005737)