Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Microcentrifugeuses
Utilisez cette microcentrifugeuse pour une grande variété d’applications. Les microcentrifugeuses Sigma™ sont fines, compactes et existent en version réfrigérée et non réfrigérée. Les modèles compacts à faible entretien sont dotés de gros boutons de fonction et d’un affichage épuré pour un fonctionnement simple et pratique.
1437.00€ - 4720.00€
Code produit | Marque | Type | Vitesse max. | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Vitesse max. | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10729253
|
Sigma Laborzentrifugen™
10014 |
Microcentrifugeuse 1-14 | 14 800 tr/min | 230 V 50/60 Hz |
1755.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10562584
|
Sigma Laborzentrifugen™
10050 |
Microcentrifuge 1-15P | 14,000 tr/min | 230 V, 50 Hz | |||||
15368850
|
Sigma Laborzentrifugen™
10025 |
Microcentrifugeuse 1-16 | 15,000rpm | 220 à 240 V, 50/60 Hz | |||||
11750749
|
Sigma Laborzentrifugen™
10020 |
Microcentrifugeuse réfrigérée 1-14K | 15 000 tr/min | 220/240 V, 50/60 Hz |
4720.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Modèle 1-14- Affichage clairement organisé
- Grands boutons
- Moteur sans entretien
- Verrouillage du couvercle motorisé, déverrouillage automatique du couvercle
- Minuteur : 10 s à 99 min, incrément de 1 seconde, intermittent ou continu
- Indication de vitesse / FCR
- Incrément de vitesse 100 tr/min
- Incrément de FCR 10 x g
- Deux courbes d’accélération et de freinage, douce ou rapide
- Couvercle à fenêtre pour la mesure indépendante de la vitesse
- Surveillance de la survitesse
- Fabriquées en conformité avec le modèle E61010-2-020
- Vitesse max. : 15,000 tr/min
- Bol en acier inox
- Programmes de refroidissement rapide
- 10 programmes
- Fluide frigorigène R134 (sans CFC)
- Plage de réglage de la température de -10 à +40°C
- Incrément de température de 1°C
- Température assurée de +4°C à la vitesse maximum
- Contrôleur Spincontrol E simple et pratique
- Affichage clairement organisé
- Grosses touches
- FCR supérieure à 20,000 x g
- Court temps d’accélération
- Faible montée de la température en fonctionnement continu
- Verrouillage motorisé du couvercle, déverrouillage automatique du couvercle
- Deux courbes d’accélération et de décélération, souple et rapide
- Bol en acier inox durable, facile à entretenir
- Rotors certifiés Biosafe
- Fabriquées en conformité avec la norme E61010-2-020
- Conformes à la norme RoHS
- Conformes à la version DIV de la directive 98/79/CE pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro