Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse compacte
Code produit. p-8014093
Click to view available options
Profondeur (métrique):
452 mm
600 mm
650 mm
Vitesse max.:
13 500 tr/min
15 000 tr/min
15 300 tr/min
Capacité:
4 x 100 ml
4 x 400 ml
4 x 750 ml
Niveau sonore:
60 dB
73 dB
<67 dB
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10561315
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 10155
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez cette centrifugeuse compacte dans tout laboratoire n’offrant que peu d’espace. Les centrifugeuses compactes Sigma™ figurent parmi les centrifugeuses à rotor libre les plus compactes du monde et sont équipées de nombreuses options de godets couvrant les tubes classiques. Idéales pour les échantillons petits à moyens.
  • Bol en acier inox
  • Interrupteur de détection de déséquilibre
  • Entraînement sans balais pratiquement sans entretien
  • Dispositif de verrouillage à double couvercle avec loquets
  • Ouverture automatisée du couvercle ; commutable
  • Alarme sonore
  • Pas besoin d’ouvrir le boîtier pour le déverrouillage d’urgence du couvercle
  • Fenêtre dans le couvercle de la centrifugeuse pour la calibration externe de la vitesse
  • Production conforme aux réglementations de sécurité nationales et internationales (par exemple, CEI 1010)
Spécification
Type de contrôleur 2 boutons Spincontrol Universal
Capacité 4 x 100 ml
Vitesse max. 15 000 tr/min
Affichage Tous les réglages sur grand affichage graphique, programmation t/min ou directement x g
Comprend Reconnaissance du rotor magnétique
Modèle 2-16P
Niveau sonore <67 dB
Stockage de programmes 50
Rotor inclus Oui
Durée de fonctionnement Centrifugation instantanée, fonctionnement continu ou programmé 10 s - 11 h 59 min
Type Centrifugeuse
Ventilée Oui
Largeur (métrique) extérieure 365 mm
Hauteur (métrique) externe, couvercle ouvert 610 mm
Profondeur (métrique) 452 mm
Poids net 32 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Puissance 240 W