Learn More
Fisherbrand™ Centrifugeuse agitateur pour mini-plaques
Shop All Fisherbrand ProductsDescription
Includes
Centrifugeuse d’agitation pour miniplaques, 230 V (tension internationale)
Spécialement conçue pour une centrifugation rapide et facile des échantillons sur plaques PCR ou microplaques
- Vitesse : 2500rpm
- Capacité : 2 plaques
- Poids : 1,5kg (3,5 lbs)
- Dimensions : 6 po × 6 po × 7 po
- Format particulièrement compact
- Rotor conçu pour un arrêt rapide
Deux microplaques standard sont chargées par une ouverture située en haut de l’unité. Les plaques scellées sont chargées verticalement et la tension superficielle maintient les échantillons en place, de sorte qu’il n’y a aucun danger de déversement d’échantillons. Une fois le couvercle fermé, le rotor accélère rapidement jusqu’à 2 500 tr/min. Une pression sur le bouton d’ouverture enclenche le frein à friction et provoque l’arrêt rapide du rotor. Pour les applications sensibles à la température, l’agitateur de plaques peut être utilisé dans une chambre froide.
Remarque : il sʼagit dʼune tension internationale de 230 V. Le produit 120 V est disponible pour les États-Unis
Order Info
- À utiliser avec :
- Adapteur : Pour tubes PCR à barrettes — Réf. 14100142 [vendus séparément]
Specifications
Specifications
| Capacité | 2 plaques |
| Vitesse max. | 2 500 tr/min |
| Type | Mini-plaque |
| Comprend | Garantie 2 ans |
| Alimentation électrique | 230 V |
| Poids net | 1,58 kg (3,5 lb) |
| Tension | 230 V |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.