Learn More
Epredia™ Kit de démarrage Cytospin™ 4 Cytofunnel™
Accessory Starter Kit for the Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifuge. (Centrifuge is sold separately, Cat. No. A78300003)
800.00€ - 1350.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cytocentrifugeuse CytoSpin™ 4
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
12097139
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia™
A78710013
Kit de démarrage EZ Cytofunnel
800.00€
1 pièce
12017159
Afficher les documents
Epredia™
3120110
Kit de démarrage d’entonnoir clipsé EZ
1350.00€
1 pièce
Description
Description
The Cytofunnel Starter Kit provides everything needed for new Cytospin 4 users.
Available in both standard clipped Cytofunnel and EZ Cytofunnel options:
  • Clipped Cytofunnel Starter Kit
    • Includes: 50 Single White Cytofunnels, 25 Double Cytofunnels, Cytoslides, 12 Cytoclips
  • EZ Cytofunnel Starter Kit
    • Includes: 25 EZ Megafunnels, 20 EZ Single White Cytofunnels, 20 EZ Double Cytofunnels and Cytoslides
Spécification
Spécification
Cytocentrifugeuse CytoSpin™ 4
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Kit de démarrage Cytospin™ 4 Cytofunnel™