Learn More
Eppendorf™ MiniSpin™/MiniSpin™ plus
Avec les centrifugeuses Eppendorf MiniSpin et MiniSpin plus, il n’est pas nécessaire de partager ! Ces puissantes centrifugeuses d’entrée de gamme sont suffisamment petites pour que chaque station de travail puisse en avoir une. Les pièces principales sont en métal pour une sécurité maximale et la MiniSpin plus est suffisamment rapide pour les séparations de biologie moléculaire.
1214.84€ - 1656.60€
Spécification
Affichage | Écran LCD grande taille |
---|---|
Hauteur (impériale) extérieure | 5,12 in |
Hauteur (métrique) extérieure | 13,0 cm |
Largeur (impériale) extérieure | 8,86 in |
Largeur (métrique) extérieure | 22,5 cm |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Modèle | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Modèle | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15805083
![]() |
Eppendorf™
5452000010 |
230 V, 50 à 60 Hz (UE) | Centrifugeuse MiniSpin™, clavier | 12 x 2 ml |
1214.84€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15825083
![]() |
Eppendorf™
5453000015 |
230 V, 50 à 60 Hz (UE) | Centrifugeuse MiniSpin™ plus, clavier | 12 x 2 ml |
1576.28€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10132861
![]() |
Eppendorf™
5452000018 |
230 V, 50 à 60 Hz (UE) | Centrifugeuse MiniSpin™ (EU-IVD), clavier | 12 x 1,5/2 ml |
1275.08€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10738882
![]() |
Eppendorf™
5453000011 |
230 V, 50 à 60 Hz (UE) | Centrifugeuse MiniSpin™ plus (EU-IVD), clavier | 12 x 1,5/2 ml |
1656.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Capacité du rotor : 12 récipients de 1,5/2,0 ml, 2 barrettes PCR de 8 tubes
- Vitesse maximale : 14 100 x g (14 500 tr/min)
- Très compacte
- Temps d’accélération et de décélération < 13 s
- Affichage numérique convivial du temps et de la vitesse
- Bol du rotor en métal
- Bouton de centrifugation rapide pour une centrifugation rapide et fonctionnelle
- Le flux de ventilation optimal réduit l’accumulation de chaleur et protège les échantillons thermosensibles
- Fermeture du bouchon par effleurement pour un verrouillage ergonomique du couvercle
- Ouverture automatique du couvercle à la fin du cycle pour éviter le réchauffement des échantillons et faciliter l’accès à ces derniers
Spécification
Écran LCD grande taille | |
13,0 cm | |
22,5 cm | |
Avec rotor F-45-12-11 | |
Oui | |
Non | |
230 V |
5,12 in | |
8,86 in | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références | |
Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés | |
Keypad | |
50/60 Hz |