Learn More
Eppendorf™ Pipette électronique Xplorer™ plus, monocanal
Pipette électronique monocanal Xplorer™ plus avec système d’exploitation intuitif et conception pensée pour la simplicité, la précision et la reproductibilité.
Marque: Eppendorf™ 4861000724
830.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24313" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pipette électronique monocanal Xplorer™ plus avec système d’exploitation intuitif et conception pensée pour la simplicité, la précision et la reproductibilité.
Facilite les performances d'applications intelligentes supplémentaires, notamment : aspiration, dilution, distribution séquentielle et pipetage inverse. Permet également d'éliminer les retards dus à une programmation complexe et/ou à des processus rigides. Fournit des paramètres réglables avec précision, des résultats optimaux et reproductibles, un travail sans fatigue et un contrôle complet et cohérent des procédés de pipetage.
- Agitateur multifonctionnel : Principe “Up is up and down is down™”
- Sélection facile de toutes les fonctions grâce au cadran de sélection pratique
- Utilisez la langue de votre choix
- Affichage couleur organisé clairement ; pas de sous-menus ; fonction d'aide
- Agitateur innovant : Lorsque la pointe est éjectée, le piston revient automatiquement en position zéro
- Interrupteur MARCHE/ARRÊT : Désactive le pipeteur pendant de longues périodes d'inactivité
- Les applications supplémentaires comprennent l'aspiration, la dilution, la distribution séquentielle et le pipetage inverse
- Programmation : Programmation unique des séquences pour faciliter la manipulation des processus complexes
- Réglage individuel du volume fixe : Le volume souhaité peut être enregistré
- Protection par mot de passe : Protège la programmation et le réglage
- Réglage individuel de la vitesse : Définit les paramètres de votre vitesse de travail individuelle
- Fonction de rappel d'entretien du pipeteur, en fonction du temps ou de la fréquence d'utilisation, selon les besoins
- Les pointes restent toujours dans la même position
- Volume et vitesse réglables avec précision et de manière reproductible
- Réglable en fonction de votre environnement de travail et de vos besoins
- Poids réduit
- Ergonomie renforcée
- Équilibre parfait
- Tête de pipeteur à angle optimal
- Affichage amélioré et haute résolution
- La pointe conique à ressort assure une étanchéité maximale
- Pipetage de liquides (manuel et automatique)
- Distribution (programmée et manuelle)
- Pipetage et mélange
Spécification
± 2 % à ± 0,2 μl/10 μl, ± 1 % à ± 0,5 μl/50 μl, ± 0,8 % à ± 0,8 μl/1 | |
300 μl epT,I,P,S™ pointe de pipette | |
Orange | |
Cônes de pipettes epT.I.P.S.™ de 300 μl Pointe de pipette | |
Xplorer Plus | |
Pipette électronique | |
Ergonomique | |
Agitateur multifonction, cône de pointe à ressort | |
8 |
Lithium-ion | |
Autoclavable | |
Réutilisable | |
1 | |
Oui | |
15 à 300 μL | |
300μL epT,I,P,S™ pointe de pipette | |
0,2 μl |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
25Heures
21Minutes
21Secondes
22Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%