Learn More
Eppendorf X500 Protein LoBind Tubes, 2,0ml, PCR clean, 500 pcs.
GREENER_CHOICE
Marque:  Eppendorf 0030108450
87.52 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
X500 Protein LoBind Tubes, 2,0ml, PCR clean, 500 pcs.
Code produit. 17144364
  • 92.37€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Nom du produit
Eppendorf X500 Protein LoBind Tubes, 2,0ml, PCR clean, 500 pcs. >