Learn More
Dräger™ Système de mesure par plaquette CMS
Utilisent un analyseur et des puces spécifiques aux substances pour obtenir des mesures précises et fiables des concentrations de gaz et de vapeur
Marque: Dräger™ 6405300
Includes: Livrés avec un étui de transport et des piles. Le système à distance en option (vendu séparément) comprend une pompe supplémentaire, un tournevis et un tuyau d’extension de 9 pi (3 m) pour échantillonner les contaminants dans les zones difficilement accessibles.
Requires : Plaquettes CMS (vendues séparément)
Description
Le code-barres de chaque plaquette contient des informations spécifiques telles que le type de gaz, la plage de mesure et d’autres paramètres nécessaires à l’évaluation des mesures ; lorsqu’une plaquette est insérée dans l’analyseur, le code-barres est lu et interprété. Faites votre choix parmi plus de 50 plaquettes interchangeables (vendues séparément).
- Le système de pompe régulé par débit massique aspire un débit constant d’échantillon à travers la plaquette, compensant toute fluctuation de pression
- Facile à utiliser, avec des commandes de menu simples et un fonctionnement à un commutateur
- La plaquette contient 10 canaux de mesure remplis d’un réactif spécifique à une substance qui fournit une réaction rapide avec le contaminant
- L’interaction intelligente garantit un haut niveau de précision
- L’enregistreur de données fournit les contaminants, la concentration, la date, l’heure et l’emplacement ; il stocke jusqu’’à 50 mesures
Informations sur la commande
Le boîtier compact et robuste mesure environ 1,5 x 3,5 x 8 po (L x l x H) (3,8 x 8,9 x 20,3 cm). Poids net : 1,63 lb (730 g). Utilise quatre piles alcalines AA (incluses).
Certifications
Sécurité intrinsèque et certification conforme aux normes UL, MSHA et CENELEC. (Classés comme intrinsèquement sûrs d’après les normes UL et CSA pour une utilisation dans la classe I, div. 1, groupes A-D, T4.)
Spécification
CMS Analyzer |