Learn More
Fisherbrand™ Microtubes Low-Retention siliconés
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Capacité (métrique):
0.6 ml
1.5 ml
2 ml
Type de bouchon:
À sertir
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Description
Le couvercle Snap-Cap™ offre une étanchéité parfaite, même sur de longues périodes Applications stratégiques où la récupération rapide d’échantillons est importante.
- Fabriqués à partir de PP durable résistant aux produits chimiques
- Le tube de 0.6 ml est gradué par incréments de 0.2 ml, le tube de 1.5 ml, par incréments de 0.5 ml avec une graduation supplémentaire à 0.1 ml et le tube de 2.0 ml, par incréments de 0.5 ml.
- Conçus pour une utilisation dans des applications stratégiques où la récupération rapide d’échantillons est importante
- Résistent à des vitesses allant jusqu’à 30,000 xG
- Recommandés pour une utilisation du congélateur à la centrifugeuse
- Autoclavables jusqu’à 120°C et résistants à des températures de congélation allant jusqu’à -80°C
Informations sur la commande
Les tubes non stériles sont conditionnés en vrac. Les tubes stériles (couleur naturelle) sont emballés individuellement.
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon à clipser |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Applications stratégiques où la récupération rapide d’échantillons est importante |
| Conditionnement | En vrac |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Oui |
| Type de bouchon | À sertir |
| Afficher plus |