Learn More
- Home
- Products
- Flacons, récipients et bidons
- Flacons
- Flacons en verre carrés
- DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de caoutchouc Wheaton™
Sauvegardez cet article dans vos favoris pour le retrouver facilement !
Sauvegardé !
Rendez-vous dans l’espace « Mes Listes »
Vous avez atteint la limite de 350 produits favoris.
Gérer vos favoris
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de caoutchouc Wheaton™
Code produit. 12329799 Tous les produits Wheaton Science Products Produits60 mL, 28-400 mm
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Taille du bouchon:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit. 12329799
Marque: DWK Life Sciences W216885
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Verre sodocalcique transparent USP de type III
- Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
Spécification
Spécification
Capacité | 2 oz, 60 ml |
Capacité (métrique) | 60 mL |
Capacité (impériale) | 2 oz. |
Couleur | Transparents |
Diamètre (impériale) | 1,53 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Noir |
Hauteur (métrique) | 89 mm |
Hauteur (impériale) | 3,5 in |
Joint de fermeture | Caoutchouc |
Matériau du bouchon | Phénolique |
Taille du bouchon | 28-400 mm |
Diamètre (métrique) | 39 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Afficher plus Afficher moins |
Suggestions de produits
Ces alternatives pourraient vous intéresser
-
Economie de 27.00€Code produit. 16114337
-
Economie de 24.00€Code produit. 16104357
-
Economie de 20.00€Code produit. 16104347
-
Code produit. 16104917
-
Code produit. 16144347
-
Code produit. 16164337
-
Code produit. 12319809
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-5 of 7
-
Catalog No. 15409083
70,80 € / 10 pièces -
Catalog No. 11762332
28,10 € / 10 pièces -
Catalog No. 15429093
70,85 € / 10 pièces -
Catalog No. 15429103
82,40 € / 10 pièces -
Catalog No. 15409113
77,75 € / 10 pièces -
Catalog No. 10166642
82,70 € / 2 pièces -
Catalog No. 11777991
40,05 € / 10 pièces
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de caoutchouc Wheaton™ >