Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents avec bouchons phénoliques noirs
GREENER_CHOICE
Code produit. 16104357 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
125 ml
240 ml
480 ml
Joint de fermeture:
Caoutchouc
Cône en polyéthylène
Conditionnement:
120 pièces
24 pièces
48 pièces
Code produit. 16104357
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le verre sodocalcique USP de type III transparent avec bouchon à vis phénolique noir est idéal pour le stockage de solvants ou de produits chimiques, d’échantillons et l’observation d’échantillons
  • Les flacons carrés français permettent de gagner de la place et sont faciles à remplir
  • Le verre transparent offre une visibilité maximale du contenu et une inférence chimique minimale avec le contenu des flacons
  • La conception carrée permet au flacon de conserver le volume maximum de contenu tout en prenant un espace de stockage et sur l’étagère minimum
  • L’ouverture à col large est idéale pour le mélange, le stockage et l’échantillonnage
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 25 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 16 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 90 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 48
Couleur de bouchon Noir
Finition de col 28-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 87 mm
Type de produit Flacon carré français
Joint de fermeture Cône en polyéthylène
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 28-400 mm
Diamètre (métrique) 39 mm
Autoclavable Le flacon est autoclavable ; le revêtement du bouchon ne l’est pas. (La température maximale du revêtement en PEBD est de 80°C.)