Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Quantité:
24
40
48
84
120
240
576
Conditionnement:
120 pièces
24 pièces
240 pièces
40 pièces
48 pièces
576 pièces
84 pièces
Description
- Gain de place
- Faciles à remplir
- Le verre transparent offre une visibilité maximale du contenu et une inférence chimique minimale avec le contenu des flacons
- La conception carrée permet au flacon de conserver le volume maximum de contenu tout en prenant un espace de stockage et sur l’étagère minimum
- L’ouverture à col large est idéale pour le mélange, le stockage et l’échantillonnage
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Capacité (impériale) | 2 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe du col | 25 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 16 mm |
| Matériau | Verre (type 3) |
| Quantité | 48 |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 28-400 |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |