Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents avec bouchons phénoliques noirs
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
125 ml
240 ml
480 ml
Joint de fermeture:
Caoutchouc
Cône en polyéthylène
Description
- Les flacons carrés français permettent de gagner de la place et sont faciles à remplir
- Le verre transparent offre une visibilité maximale du contenu et une inférence chimique minimale avec le contenu des flacons
- La conception carrée permet au flacon de conserver le volume maximum de contenu tout en prenant un espace de stockage et sur l’étagère minimum
- L’ouverture à col large est idéale pour le mélange, le stockage et l’échantillonnage
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 2 oz. |
Couleur | Transparents |
Diamètre (métrique) externe du col | 25 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 16 mm |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 90 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 48 |
Couleur de bouchon | Noir |
Finition de col | 28-400 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents avec bouchons phénoliques noirs >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu