Learn More
DWK Life Sciences Flacon carré, Brun, en verre sodo-calcique, à col large, à filetage DIN, forme courte
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
Flacons en verre sodocalcique carrés ambré (type 3), col large et filetage DIN à forme courte.
- Le verre ambré offre une protection UV
- Forme carrée pour un emballage efficace
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| À utiliser avec (application) | Stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 10/boîte |
| Filetage (métrique) | GL 32 |
| Diamètre (métrique) | 49 mm |
| Autoclavable | Non autoclavable |