Learn More
Fisherbrand™ Flacons pour comprimés carrés transparents avec bouchon polyconique phénolique noir Code produit.: 16104917
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Flacons pour comprimés carrés transparents avec bouchon polyconique phénolique noir
GREENER_CHOICE
Code produit. 16104917 Tous les produits Fisherbrand Produits
60 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
Code produit. 16104917
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une visibilité maximale du contenu.
Dotés d’une conception peu encombrante pour les paillasses avec un espace de stockage limité. Les flacons à col large sont parfaits pour le mélange, le stockage et l’échantillonnage
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Recyclable
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 29 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 20 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 89 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 144
Couleur de bouchon Noir
Finition de col 33-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 85 mm
Type de produit Flacon pour comprimés carré
Joint de fermeture Cône en polyéthylène
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 42 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons pour comprimés carrés transparents avec bouchon polyconique phénolique noir >