Learn More
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de PE / PTFE Wheaton™ Code produit.: 10483322
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de PE / PTFE Wheaton™
Code produit. 10483322 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
60 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Code produit. 10483322
Marque: DWK Life Sciences
En stock
La forme carrée permet d’optimiser l’espace de stockage en laboratoire
  • Verre sodocalcique USP de type III
  • Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz., 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,53 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 89 mm
Hauteur (impériale) 3,5 in
Joint de fermeture PTFE / PE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28-400 mm
Diamètre (métrique) 39 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de PE / PTFE Wheaton™ >