Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique en polypropylène Wheaton™ de 15 mm x 45 mm
En PP
Marque: DWK Life Sciences 225130
431.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24355" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Style de bouchon : Bouchon à clipser
- Taille du bouchon : 15 mm (0,59 po)
- Style de flacon : Chromatographie
Spécification
Naturel | |
PP | |
1,77 in | |
À sertir | |
1000/boîte |
15 mm | |
3 mL | |
0,1 oz. | |
45 mm | |
15 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique en polypropylène Wheaton™ de 15 mm x 45 mm > 3.0mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu