Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique en polypropylène Wheaton™ de 15 mm x 45 mm
En PP
230.00€ - 454.00€
Spécification
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau PP
Hauteur (impériale) 1,77 in
Type de bouchon À sertir
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
12443651
Afficher les documents
DWK Life Sciences
225130
3 mL
454.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12667663
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
225129
4 ml
230.00€
1000 pièces
En stock
Description
  • Style de bouchon : Bouchon à clipser
  • Taille du bouchon : 15 mm (0,59 po)
  • Style de flacon : Chromatographie
Spécification
Spécification
Naturel
PP
À sertir
1000/boîte
15 mm
1,77 in
45 mm
15 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique en polypropylène Wheaton™ de 15 mm x 45 mm