Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique en polypropylène Wheaton™ de 15 mm x 45 mm
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
3 mL
4 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Style de bouchon : Bouchon à clipser
- Taille du bouchon : 15 mm (0,59 po)
- Style de flacon : Chromatographie
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
| Matériau | En PP |
| Volume (métrique) | 4 ml |
| Hauteur (impériale) | 1,77 in |
| Volume (impérial) | 0,14 oz. |
| Type de bouchon | À enclipser |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Quantité | 1000/boîte |
| Taille du bouchon | 15 mm |