Learn More
Eau, BAKER HPLC ANALYZED, J.T. Baker™ Code produit.: 10546602
Eau, BAKER HPLC ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 10546602
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10546602
Marque: JT Baker 4218.2500
Eau de gradient HPLC pour chromatographie liquide (HPLC & UHPLC) et spectrophotométrie, conditionné dans des flacons en verre de 2,5 litres.
Les réactifs HPLC BAKER ANALYZED™ sont des solvants de haute pureté, des sels tampons et des modificateurs de phase mobiles pour groupe d’ une utilisation dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de chromatographie liquide, notamment la chromatographie en phase liquide haute performance, la chromatographie de perméation sur gel et l’analyse spectrophotométrique UV.
  • Fabriqués et testés pour garantir des séparations sans interférence
  • Réactifs hautement caractérisés qui présentent une homogénéité inégalée de lot à lot
  • Minimise le réétalonnage ou les réglages de l’instrument
  • Les solvants sont contrôlés pour le dosage élevé et la faible absorption UV, la fluorescence, les résidus et l’eau
  • Une analyse de lot réelle est fournie sur l’étiquette
Spécification
Absorbance Max. 0.005 au at 220nm, Max. 0.001 au at 254nm
Nom chimique ou matériau Water
pH 7
CAS 7732-18-5
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Qualité BAKER ANALYZED™ HPLC
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après évaporation Max. 2ppm
Tension de vapeur 0.05 kPa
Densité 1.00g/mL
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide
Nom du produit
Eau, BAKER HPLC ANALYZED, J.T. Baker™ >