Learn More
Eau, pour gradient HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Water |
Note relative au nom | For HPLC gradient grade |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 100,0°C |
Formule linéaire | H2O |
Fieser | 16,383 |
Merck Index | 15, 10237 |
Poids de la formule | 18.02 |
Qualité | Gradient HPLC |
Résidus après évaporation | 0.0003% max. |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2533815 | Certificat d’analyse | 09/04/2025 | 268300025,268300010 |
2412164 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 268300025,268300010 |
2522271 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 268300025,268300010 |
2414725 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 268300025,268300010 |
2404623 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 268300025,268300010 |
Sécurité et traitement
- Water