Learn More
Eau, HPLC pour analyse de gradient, Fisher Chemical™ Code produit.: 10449380
Eau, HPLC pour analyse de gradient, Fisher Chemical™
Code produit. 10449380
2.5 L, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Code produit. 10449380
Marque: Fisher Chemical W/0106/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
HPLC pour analyse de gradient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC eau
SMILES O
Spécification
Couleur Transparent
Point d’ébullition 212°F
Qualité HPLC
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2528146 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2025 Catalog NumberW/0106/10RSS,W/0106/15X,W/0106/17X,W/0106/PB17,W/0106/17,W/0106/15,W/0106/17A,W/0106/25RSS
Numéro de lot2527436 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/02/2025 Catalog NumberW/0106/10RSS,W/0106/15X,W/0106/17X,W/0106/PB17,W/0106/17,W/0106/15,W/0106/17A,W/0106/25RSS
Numéro de lot2526366 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog NumberW/0106/10RSS,W/0106/15X,W/0106/17X,W/0106/PB17,W/0106/17,W/0106/15,W/0106/17A,W/0106/25RSS
Numéro de lot2525710 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2025 Catalog NumberW/0106/10RSS,W/0106/15X,W/0106/17X,W/0106/PB17,W/0106/17,W/0106/15,W/0106/17A,W/0106/25RSS
Identifiant produit
  • Water
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.
    Code promotionnel: 24127
    Expire2025-05-31
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez des offres mensuelles exclusives sur les produits de chromatographie pour améliorer l'efficacité de votre laboratoire.
    Code promotionnel: 24211
    Expire2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eau, HPLC pour analyse de gradient, Fisher Chemical™ >