Description
- Matières particulaires : max. 0,0001 %
- Résidus après évaporation : 2 ppm max.
- Absorbance UV du plus grand pic élué :
- à 220 nm - 0,005 au max.
- à 254 nm - 0,001 au max.
Spécification
Spécification
CAS | 7732-18-5 |
Point de fusion | 0°C |
Formule moléculaire | H2O |
Numéro MDL | MFCD00011332 |
Clé InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O |
Nom IUPAC | eau |
Poids moléculaire (g/mol) | 18.02 |
Résidus après évaporation | max. 2 ppm |
Quantité | 1 L |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eau, J.T. Baker™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu