Learn More
WASP Antibody (SR2069), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-22175-50ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
WASP Monoclonal antibody specifically detects WASP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Spécification
WASP | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Purified |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
SR2069 | |
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:40 | |
IMD2THC, WASP, WiskTHC1, wiskthrombocytopenia 1 (X-linked) | |
A synthesized peptide derived from human WASP (Uniprot #: P42768) | |
50 μg | |
Phospho Specific, Signal Transduction | |
7454 | |
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
IgG |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
WASP Antibody (SR2069), Novus Biologicals™ > 50 μg; Unconjugated
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu