Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure de dialyse SnakeSkin™
Effectuez le dessalage et l’échange de tampons pour des échantillons de 10 à 100 ml avec cette forme prête à l’emploi de tube à membrane de dialyse traditionnel à seuil de rétention des molécules (MWCO) de 3 500, 7 000 et 10 000. Fermez solidement le tube de dialyse jusqu’à 50 mm de diamètre plat avec les pinces à dialyse SnakeSkin, solides et non flottantes.
Marque: Thermo Scientific™ 68011
78.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Includes: This item, PI68011, is the Dialysis Clips only.
Description
La tubulure de dialyse SnakeSkin à seuil de rétention des molécules de 3 500, 7 000 et 10 000 est une tubulure à membrane de dialyse traditionnelle facile et prête à l’emploi qui permet le dessalage et l’échange de tampon pour des échantillons de 10 à 100 ml. Les clips de tubulure de dialyse SnakeSkin sont des bouchons robustes et non flottants recommandés pour une utilisation avec les tubulures de dialyse Snakeskin mais conviennent à toute tubulure de dialyse dont le diamètre du tube plat peut atteindre 50 mm.
Le format plissé et facile à ouvrir de la tubulure de dialyse Snakeskin a été développé pour simplifier la dialyse d’échantillons à grand volume. Pour l’utiliser, il suffit de retirer et de découper la longueur requise de tubulure, de replier une extrémité de la tubulure et d’appliquer un clip de dialyse pour la fermer, d’ajouter l’échantillon au niveau de l’extrémité ouverte et d’utiliser un deuxième clip pour fermer l’extrémité restante. Les attaches sont vendues séparément. En comparaison, de nombreuses membranes de tubulures de dialyse traditionnelles qui sont fournies comme des rouleaux secs et aplatis qui sont difficiles à ouvrir et nécessitent souvent d’être bien trempées avant de pouvoir être utilisées.Le processus de pliage de membranes SnakeSkin ne modifie pas le seuil de rétention des molécules de la tubulure. De plus, les contaminants de faible poids moléculaire présents sont supprimés pendant le processus de dialyse. La tubulure de dialyse SnakeSkin est fabriquée à partir du même type de cellulose régénérée que la tubulure plate, de sorte qu’elle offre les mêmes performances de dialyse que la tubulure conventionnelle.
Caractéristiques de la tubulure de dialyse SnakeSkin :
• Pratique : tube prêt à l’emploi, plissé et pré-humidifié
• Récupération élevée : récupération de protéines supérieure à 90 %
• Rapidité : la dialyse est généralement effectuée en 4 à 6 heures
• Stabilité : compatible avec une variété de solutions de laboratoire, y compris les acides, les bases, les solvants hydrophobes et les alcools
Caractéristiques des pinces pour tubulure de dialyse SnakeSkin :
• Durable : composition en polyamide pour une longue durée de vie
• Loquet à queue d’aronde : empêche la perte d’échantillon
• Résistant à la chaleur : autoclavable jusqu’à 134°C
La tubulure de dialyse SnakeSkin, seuil de rétention des molécules de 3 500 ou 10 000, est composée de cellulose régénérée et se présente sous la forme d’un tube ouvert, plissé (télescopé). L’ensemble est fourni en bâtonnets de 20 cm contenant 35 pieds de tubulure de dialyse ayant un dia. int. circulaire de 16, 22 ou 35 mm. D’une capacité similaire de 10,5 mètres de tubulure à largeur plane à sec de 23 à 50 mm de diamètre, la tubulure de dialyse SnakeSkin hydratée peut contenir ∼2 à 10 ml d’échantillon par centimètre de longueur.
La tubulure de dialyse SnakeSkin, seuil de rétention des molécules de 7 000, est fournie en bâtonnets de 20 cm contenant 35 pieds de tubulure de dialyse ayant un dia. int. circulaire de 22 mm. D’une capacité équivalente à 10,5 mètres de tubulure à largeur plane à sec de 34 mm de diamètre, la tubulure de dialyse SnakeSkin hydratée peut contenir ∼3,7 ml d’échantillon par centimètre de longueur.
Caractéristiques de la tubulure à seuil de rétention des molécules de 3 500 :
• Types de membrane : cellulose régénérée
• Épaisseur nominale de la tubulure sèche : 0,9 à 1,2 mil (22 à 30 µm)
• Teneur en glycérol : traces
• Teneur en soufre : 0,1 à 0,15 %
• Teneur en métaux lourds : traces
Caractéristiques de tubulure à seuil de rétention des molécules de 7 000 :
• Types de membrane : cellulose régénérée
• Épaisseur nominale de la tubulure sèche : 0,9 à 1,2 mil (22 à 30 µm)
• Teneur en glycérol : 13 %
• Teneur en soufre : 0,1 à 0,15 %
• Teneur en métaux lourds : traces
Caractéristiques de la tubulure à seuil de rétention des molécules de 10 000 :
• Types de membrane : cellulose régénérée
• Épaisseur nominale de la tubulure sèche : 0,9 à 1,2 mil (22 à 30 µm)
• Teneur en glycérol : 21 %
• Teneur en soufre : 0,1 à 0,15 %
• Teneur en métaux lourds : traces
Caractéristiques de clip de dialyse :
• Hauteur : 10 mm
• Largeur : 16 mm
• Longueur intérieure : 50 mm (largeur de bouchon maximale)
• Longueur extérieure : 66 mm (de bout en bout)
• Composition : dérivé de polyamide (Nylon)
Spécification
Accessoire, tubulure | |
Not Applicable | |
Not Applicable |
SnakeSkin™ | |
Polyamide | |
6 clips |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%