Learn More
Sartorius Cassettes pour écoulement transversal Vivaflow™ 200
BIOPHARMA
Offre une référence en matière de facilité d’utilisation, de fiabilité et de flexibilité inégalées par tout système de filtration. Les cassettes pour écoulement transversal Sartorius Vivaflow 200 sont prêtes à l’emploi et réutilisables pour la concentration d’échantillons jusqu’à 5 litres. Disponibles en différents MWCO et types de membrane pour différents besoins d’application.
Marque:  Sartorius VF20P1
564.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10628581
  • 730.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Concentration rapide et efficace
  • Parfaitement adaptées à la concentration de surnageant de culture cellulaire, la concentration de virus et la concentration d’eau
  • Utilise une membrane en PES ou Hydrosart de 200 cm2 pour un débit élevé
  • Circuit de recirculation à canal étroit en zigzag permettant d’atteindre des vitesses élevées d’écoulement transversal, à une vitesse minimale de la pompe
  • Concentration rapide à l’aide d’une ou deux cassettes
    • Un seul module concentre généralement 1 litre par un facteur de 50 en moins de 30 minutes
    • Deux modules utilisés en parallèle concentrent 5 litres par un facteur de 50 en moins de 75 minutes
  • La récupération quasi-totale du concentrat est obtenue avec un seul rinçage
  • Un réservoir de diafiltration scellé de 500 ml peut être ajouté pour un échange rapide et pratique des tampons
Utilisation pratique et simple
  • Une unité est livrée avec tous les accessoires nécessaires (sauf pompe et tête de pompe)
    • Comprend tubulure, indicateur de pression, réducteur de débit et tubulure de pompe haute pression
    • Équipement requis : pompe péristaltique avec tête de pompe de taille 16
  • Peuvent être facilement nettoyées et réutilisées plusieurs fois
  • Boîtier transparent pour la surveillance des procédés
  • Cassettes jetables prêtes à l’emploi
  • Configuration facile de deux cassettes pour fonctionner en simultané pour une concentration plus rapide
    • Utiliser un connecteur en Y pré-assemblé avec les tailles et raccords de tubulure corrects
    • Tubulure de taille 16 utilisée pour la connexion des deux unités Vivaflow 200
    • Tubulure de taille 15 utilisée pour la connexion à la pompe, avec une tête de pompe de taille 15
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot233101387 Type de certificatCertificat de qualité Date25/06/2024 Catalog NumberVF20P1
Numéro de lot234600847 Type de certificatCertificat de qualité Date25/06/2024 Catalog NumberVF20P1
Numéro de lot232701227 Type de certificatCertificat de qualité Date25/06/2024 Catalog NumberVF20P1
Nom du produit
Sartorius Cassettes pour écoulement transversal Vivaflow™ 200 > Cassette pour écoulement transversal Vivaflow 200 ; 5 000 MWCO ; PES ; Par unité