Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à un orifice en caoutchouc naturel
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- En caoutchouc naturel
- Couleur rouge
- Contient un orifice
Spécification
Rouge | |
Pour un usage en laboratoire | |
69 mm | |
Caoutchouc naturel | |
49 mm |
Bouchon | |
62 mm | |
2/boîte | |
46/55 IRHD | |
5 mm |