Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à un orifice en caoutchouc naturel
Description
- En caoutchouc naturel
- Couleur rouge
- Contient un orifice
Spécification
5 mm | |
46/55 IRHD | |
5/boîte | |
43 mm | |
Caoutchouc naturel |
Pour un usage en laboratoire | |
42 mm | |
Rouge | |
49 mm | |
Bouchon |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchons à un orifice en caoutchouc naturel > Diamètre inférieur : 43 mm ; diamètre supérieur : 49 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu