Learn More
VistaLab™ Technologies Pipette monocanal électronique Ovation™
Choix ergonomique idéal pour ceux qui ont besoin d’un menu complet de fonctions de manipulation de liquides automatisée
851.00€ - 962.00€
Spécification
Type de batterie | Lithium-ion |
---|---|
Pointes compatibles | VistaLab&trade ; pointe |
Espacement de cônes réglable | Non |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Réutilisable |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11932215
|
VistaLab™ Technologies
1065-0250 |
5 à 250 μl | Bleu | 1 μl |
851.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11912215
|
VistaLab™ Technologies
1065-0125 |
2 à 125 μL | Vert | 0,5 μl |
851.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11992215
|
VistaLab™ Technologies
1065-1250 |
25 à 1 250 μl | Violet | 5 μL |
851.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11965822
|
VistaLab™ Technologies
1065-05ML |
100 à 5000 μl | Gris | 10 μl |
941.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11992205
|
VistaLab™ Technologies
1065-0020 |
0,5 à 20 μl | Jaune | 0,05 μl |
851.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11972215
|
VistaLab™ Technologies
1065-10ML |
0,2 à 10 ml | Rouge | 10 μl |
962.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Buse jetable unidirectionnelle
- Le système de libération d’énergie exclusif élimine les cônes à la pression d’un bouton
- Le piston profilé active électroniquement l’activité de pipetage
- Le crochet réglable peut être facilement positionné pour un ajustement personnalisé et un effort de maintien réduit
- La forme BioNatural offre à l’utilisateur une stabilité maximale lors du pipetage, avec une pression de contact minimale
- Boutons-poussoirs faciles
- Les opérations entièrement électroniques optimisent l’efficacité pour toutes les tâches, y compris la distribution multiple, le pipetage, le pipetage inverse, le mélange, la dilution en série et la distribution séquentielle automatique
- Se tient en toute sécurité sur les paillasses
- Comprend un chargeur/une alimentation électrique
Spécification
Lithium-ion | |
Non | |
Réutilisable | |
Polycarbonate / ABS | |
1 | |
Non stérile | |
LCD | |
VistaLab™ Pointe | |
5 | |
Garantie limitée de 2 ans | |
8 in | |
Batterie lithium-ion rechargeable, bloc d'alimentation Ovation |
VistaLab&trade ; pointe | |
Non autoclavable | |
Cône VistaLab™ | |
Droitier | |
Ovation™ | |
Pipette | |
Ergonomique | |
Bloc d'alimentation avec adaptateur, support d'étagère | |
1 de chaque | |
8 in | |
6 in, |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VistaLab™ Technologies Pipette monocanal électronique Ovation™