Learn More
BRAND™ Pipettes électroniques monocanal Transferpette™
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
10 à 200 μl
2 à 20 μl
250 à 5000 μl
50 à 1000 μl
Couleur:
Aucun
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Comprend:
Adaptateur secteur Europe
Prise UE
Sans adaptateur secteur
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Descrizione
- Conception ergonomique et fonctionnelle du boîtier
- Repose-doigt individuel réglable
- Structure de menus intuitive et manuel d’utilisation entièrement illustré
- Réduction significative des forces de fixation et d’éjection des cônes à l’aide d’un cône universel
- Piston et éjecteur résistants à la corrosion
- Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse en gel, distribution
- Prêtes à l’emploi : 4 000 cycles de pipetage avec chaque charge de batterie, fonction d’actualisation de la batterie même pendant la recharge
- Chaque pipette est dotée d‘un marquage DE-M et est fournie avec un certificat de performance
- Fournie avec batterie, adaptateur secteur et huile de silicone
Specifica
Specifica
| Précision | ≤ ± 1,0 %, 0,2 μl |
| Type de batterie | Rechargeable NiMH |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 8655-2 |
| Espacement de cônes réglable | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Jetable | Reusable |
| À utiliser avec | Pipette Tip (20 μL) |
| Matériau | Polypropylene |
| Nombre de canaux | 1 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto