Learn More
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits
Les dosages ViewRNA Tissue sont des dosages d’hybridation in situ (ISH) d’ARN pour la détection fiable de quatre cibles d’ARNm au maximum dans les coupes de tissus et les cellules de culture. Visualisez n’importe quel ARN dans n’importe quel(le) tissu/cellule avec une sensibilité à une copie.
Marque:  Thermo Scientific™ QVT0694B
Code produit. 17636525
  • 259.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Kit : Danger. Contient de la formamide et de la subtilisine. Susceptible de provoquer le cancer. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut provoquer des symptômes allergiques ou asthmatiques ou des difficultés respiratoires en cas d’inhalation. Contient du sulfate de dodécyle lithium. Provoque une irritation cutanée. Provoque une irritation oculaire grave. Lecture SDS.
Requires : Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit est stable pendant au moins 6 mois après réception. La date d’expiration spécifique du lot se trouve sur le certificat d’analyse (COA).
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Rouge (Texas Red)
Kit
ADN
ARN (général)
RNA-FISH
ViewRNA™
24 Slides
Fluorescence
Alexa Fluor™ 594
Tissu (FFPE), tissu (CRYO), cellules de culture cellulaire, Tissue (CRYO), Cell Culture Cells
590/617 nm
ViewRNA Type 1
Tissue Alexa Fluor 594 Module
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot441459-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2025 Catalog Number
Numéro de lot435996-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/12/2024 Catalog NumberQVT0694B
Numéro de lot435464-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog NumberQVT0694B
Numéro de lot416206-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/07/2024 Catalog NumberQVT0694B
Numéro de lot403263-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2024 Catalog NumberQVT0694B
Nom du produit
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits > Tissue Alexa Fluor 594 (Type 1) Module, 24 Slides